Merck
PC630
Anty-CD3 królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Przeciwciało anty-CD3
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (1:20-1:100)
Paraffin Sections (1:20-1:100, heat pre-treatment required))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-CD3, króliczy poliklonalny, rozpoznaje CD3 obecne we wczesnych tymocytach u ludzi i myszy. Jest zatwierdzony do immunohistochemii w skrawkach mrożonych i parafinowych.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje CD3.
Rozpoznaje CD3 obecne we wczesnych tymocytach.
Immunogen
Człowiek i mysz
Application
Skrawki mrożone (1:20-1:100)
Skrawki parafinowe (1:20-1:100, wymagana wstępna obróbka termiczna)
Physical form
W zastrzeżonym buforze.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Migdałek ludzki
Other Notes
Meuer, S. i Resch, K. 1989. Immunol. Today10, S23.
Clevers, H., et al. 1988. Eur. J. Immunol.18, 705.
Campana, D., et al. 1987. J. Immunol.138, 648.
W barwieniu immunohistochemicznym tkanki migdałków przeciwciało to wybarwia błony komórek T. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC630-100UL04055977207811