Product No. T59803 (Triethylene glycol dimethyl ether, ReagentPlus®, 99%) does not contain any antioxidants or inhibitors. It consists of neat triethylene glycol dimethyl ether with a specified GC purity ≥ 98.5 %. The actual lot-specific purity often is higher than this value, but the residual impurities in this product are not identified.
Kluczowe dokumenty
T59803
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
Wybierz wielkość
541,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
541,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>4.7 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
375 °F
granice wybuchowości
8 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
- Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.[1]
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
こちらの商品(T59803 トリエチレングリコールジメチルエーテル)には酸化防止剤(BHT等)は入っていますか?入っている場合濃度はどのくらいですか?