900505
Sodium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
≥99.5%
Postać
powder
jakość
free-flowing
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
851 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.