Kluczowe dokumenty
793612
Magnesium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
Wybierz wielkość
548,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
548,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥97%
Formularz
powder or granules
jakość
free-flowing
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
MgSO4 (anhydrous) can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps,·
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.