Merck
676926
Sigma-Aldrich
2-Butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Wybierz wielkość
1 L
662,00 zł
4 X 4 L
4540,00 zł
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
662,00 zł
4 X 4 L
4540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
741880
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
eCl@ss:
39021202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
80 °C (lit.)
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
960 °F
granice wybuchowości
10.1 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0025%
kolor
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-butanon jest ketonem. Zbadano właściwości fizyczne roztworów tetrafluoroboranu 1-n-butylo-3-metyloimidazoliowego(cieczy jonowej) w różnych rozpuszczalnikach organicznych (acetonitrylu, dichlorometanie, 2-butanonie i N,N-dimetyloformamidzie). Lepkość i gęstość tych mieszanin oceniano w temperaturze 298,15K.[1]
Zastosowanie
2-butanon (keton metylowo-etylowy) może być stosowany jako rozpuszczalnik dla czynnika metylującego[11C]trifluorometanosulfonian metylu ([11C]CH3OTf), podczas całkowicie zautomatyzowanej radiosyntezy 2-(4-N-[11C]metyloaminofenylo)-6-hydroksybenzotiazolu ([11C]PIB).[2] Może on zostać wykorzystany do syntezy nanokontenera składającego się z 6 kawitandów w kształcie miseczki. W nanokontenerze kawitandy zostały połączone 12 łącznikami -CH=N-CH2CH2-N=CH-.[3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
A volumetric and viscosity study for the mixtures of 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid with acetonitrile, dichloromethane, 2-butanone and N, N-dimethylformamide.
Wang J, et al.
Green Chemistry, 5(5), 618-622 (2003)
C Philippe et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 69(9), 1212-1217 (2011-05-10)
[(11)C]PIB is still the standard PET compound for Alzheimer imaging targeting beta-amyloid plaques. We aimed to establish a fully-automated procedure for the synthesis and purification of [(11)C]PIB with a high degree of reliability and improved specific activity as well as
S G Carmella et al.
Cancer research, 53(4), 721-724 (1993-02-15)
Metabolites of the tobacco-specific nitrosamine, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, a potent pulmonary carcinogen, have been quantified in the urine of 11 smokers. They were not detected in nonsmokers' urine. The metabolites, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol and its glucuronide, were detected in quantities of 0.23-1.0 and 0.57-6.5
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene