Merck
60109
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
Wybierz wielkość
250 G
173,00 zł
500 G
314,00 zł
1 KG
570,00 zł
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
173,00 zł
500 G
314,00 zł
1 KG
570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Beilstein:
4267587
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.004% total sulfur (as SO4)
strata
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Węglan potasu jest zasadą nieorganiczną.[1] Bierze udział jako zasada w katalizowanej przez palladacykle Hecka reakcji chlorobenzenu ze styrenem.[2]
Zastosowanie
  • Ulepszona reakcja redukcyjnego homosprzęgania 2-pirydylu przy użyciu biorenowacyjnego rozpuszczalnika Cyrene (dihydrolewoglukozenon)...: Badanie to wykorzystuje węglan potasu do usprawnienia reakcji homosprzęgania grup 2-pirydylowych, prezentując jego zastosowanie w zielonej chemii dla zrównoważonych praktyk syntezy (Webb et al., 2023).
  • Synteza, charakterystyka i ocena biologiczna pochodnych magnololu i honokiolu z cyklizacją 1,3,5-triazyny metforminy...: Węglan potasu jest stosowany jako baza w syntezie nowych pochodnych triazyny, demonstrując swoją rolę w rozwoju biologicznie aktywnych związków w badaniach farmaceutycznych (Ren et al., 2020).
  • Synteza fluorków fosforoorganicznych znakowanych (18) F-radiolami do tiolowo-chemoselektywnej koniugacji peptydów...: W tym artykule podkreślono zastosowanie węglanu potasu w przygotowywaniu związków radioznakowanych, niezbędnych do postępu w technikach koniugacji peptydów i obrazowania w biologii molekularnej (Zhuang et al., 2020).
  • Obróbka stopionej soli biomasy odpadowej w celu przygotowania węgla o zwiększonych właściwościach pojemnościowych i aktywności elektrokatalitycznej w kierunku redukcji tlenu...: Węglan potasu jest stosowany w obróbce stopionej soli do przekształcania biomasy w wysokowydajne materiały węglowe, co ilustruje jego znaczenie w magazynowaniu energii i zastosowaniach środowiskowych (Lu et al., 2016).
Inne uwagi
Odczynnik do rozkładu krzemianów metodą syntezy termojądrowej
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Heck reaction using palladium complexed to dendrimers on silica.
Alper H, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 78(6), 920-924 (2000)
Robert Möckel et al.
Organic letters, 17(7), 1644-1647 (2015-03-21)
The cobalt-catalyzed Diels-Alder reaction of trimethylsilyl-substituted alkynes with 1,3-dienes led to dihydroaromatic intermediates which were transformed into iodobenzene derivatives. For this transformation, the dihydroaromatic intermediates had to be oxidized and the trimethylsilyl-substituted arene had to undergo a silicon-iodine exchange reaction.
Synthesis, kinetic observations and characteristics of polyarylene ether sulphones prepared via a potassium carbonate DMAC process.
Viswanathan R, et al.
Polymer, 25(12), 1827-1836 (1984)