Merck
456071
Sigma-Aldrich
Drierite
with indicator, 6 mesh
Synonim(y):
Calcium sulfate, Gypsum
Wybierz wielkość
454 G
428,00 zł
2.3 KG
1320,00 zł
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
454 G
428,00 zł
2.3 KG
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CaSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
chunks
metody
gas chromatography (GC): suitable
wielkość cząstki
6 mesh
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
1290 (CaSO4) jest szeroko stosowany jako chemiczny środek osuszający w laboratoriach. Jego użycie jest preferowane w stosunku do żelu krzemionkowego do szacowaniaCO2. Działa jako środek osuszający, pochłaniając wilgoć z powietrza, tworzącpółwodzian CaSO4.[1]
Zastosowanie
1290 (CaSO4) był stosowany w kolumnie 1290/Askaryt do oczyszczania powietrza podczas szacowania produkcjiCO2 za pomocą systemu respirometrii przepływowej.[2]
może być stosowany jako środek suszący w następujących badaniach:
  • Do usuwania wody poprzez adsorpcję podczas gazowo-chromatograficznego oznaczania metanolu, etanolu i izopropanolu w próbkach biologicznych.[3]
  • Jako płuczka do suszenia powietrza.[4]
  • Do suszenia próbek nitrylu podczas kalorymetrycznego szacowania ich entalpii parowania.[5]
  • Do usuwania pary wodnej podczas kulometrycznego szacowania dwutlenku węgla w celu monitorowania zanieczyszczenia powietrza.[6]
Informacje prawne
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cold-induced expression of diapause in Praon volucre: fitness cost and morpho-physiological characterization.
Colinet H, et al.
Physiological Entomology, 35(4), 301-307 (2010)
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However