klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
opis
48% aqueous HBr
Próba
48%
Postać
liquid
pozostałość po prażeniu
≤0.002%
gęstość
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Klucz InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1