363642
Sodium periodate
10 wt. %, matrix silica gel support
Synonim(y):
Sodium (meta)periodate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
10 wt. %
9.0-11.0% (by Na2S2O3, titration)
macierz
silica gel support
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oxidative cleavage of glycols to alkenes and 1,2-diols to aldehydes.
- Phthalimide N-oxyl (PINO) radical generation from N-hydroxyphthalimide (NHPI).
- Selective oxidation of sulfides by microwave thermolysis process.
- Regeneration of ketones from ketoximes by microwave irradiation under solvent-free conditions.
- Preparation of 2,3-O-isopropylidene-D-glyceraldehyde.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organy docelowe
thymus gland
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3