349887
Hydrogen peroxide solution
contains inhibitor, 35 wt. % in H2O
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Próba
33-37% (by potassium permanganate, titration)
Postać
liquid
zawiera
inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
35 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.357
tw
126 °C
mp
−40 °C
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- An oxidant in the N-oxidation of alkylpyridines.
- One of the components in the synthesis of GO (Graphene Oxide) nanopowder.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1