The product concentration is expressed as 35% (w/w).
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1380,00 zł
Nazwa produktu
Nadtlenek wodoru 35%, EMPLURA®
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
potency
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
≥35.0% (manganometric)
impurities
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badanie in vitro wpływu środków wybielających na bazie nadtlenku wodoru na szkliwo: W badaniu tym wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową z emisją polową (FESEM) ze spektroskopią dyspersji energii (EDS) do oceny wpływu środków wybielających na bazie nadtlenku wodoru na szkliwo, podkreślając zmiany strukturalne wywołane przez 35% nadtlenek wodoru (Ps S et al., 2024).
Analysis Note
Wolny kwas (jako kwas siarkowy): ≤ 0,2
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek wodoru 35%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The product says 35%, but is it 35% (m/m), 35% (v/v), 35% (m/v) or 35% (v/m)?