34958
1-Chlorobutane
suitable for HPLC, ≥99.8%
Synonim(y):
Butyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Próba
≥99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
10.1 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
przepuszczalność
230 nm, ≥65%
240 nm, ≥95%
250 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
tw
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup