Merck
270741
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
≥89.0% (GC), denatured, suitable for HPLC, contains 5% isopropyl alcohol as denaturant, 5% methyl alcohol as denaturant
Synonim(y):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C
Produkt 270741 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Nazwa produktu
Reagent Alcohol, denatured, suitable for HPLC
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
≥89.0% (GC)
Formularz
liquid
zawiera
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.10% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Zastosowanie
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komponenty
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 200 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 384-384 (1994)
Sreedhar Bodiga et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 298(4), L564-L574 (2010-01-12)
We have shown that 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) increases both superoxide and nitric oxide (NO) production in bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAECs). The current study was designed to determine mechanisms underlying 20-HETE-stimulated NO release, and particularly the role of NADPH
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf