Merck
34850-M
Sigma-Aldrich
Acetone
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39021201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.02
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
465 °C (869 °F)
granice wybuchowości
13.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
przepuszczalność
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C efficiently causes oxidation of acetone.[1] Its Aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions.[2] It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide.[3] Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.[4]
Zastosowanie
Intensywność luminescencji acetonu zależy od składników roztworu. Absorpcja światła UV przez aceton powoduje jego fotolizę i wytwarzanie promieni.
Acetone has been used in the preparation of 13wt% amorphous poly (lactic acid) (PLA) solution, which was required for the preparation of electrospun PLA membranes.[5]
Inne uwagi
Important notice
  • The article number 34850-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34850-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
Produkty
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    High quality solvent
    High quality product which performs well in my system
    Helpful?
  1. 1 Ratings-Only Review