Kluczowe dokumenty
261734
Petroleum ether
spectrophotometric grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
spectrophotometric grade
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
475 °F
granice wybuchowości
8 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.020% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
gęstość
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?