Kluczowe dokumenty
21053
Calcium phosphate monobasic monohydrate
purum p.a., ≥80% (KT)
Synonim(y):
Calcium bis(dihydrogenphosphate) monohydrate, Calcium dihydrogenphosphate monohydrate, Primary calcium phosphate monohydrate
Wybierz wielkość
169,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
169,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥80% (KT)
Formularz
powder or crystals
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
ślady kationów
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: 100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: 500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?