Przejdź do
C8606
Dibasic Calcium Phosphate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaHPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-826-1
MDL number:
363,00 zł
Cena katalogowa484,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7263C3161C8017
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
assay
98.0-105.0%
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder, solid
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8606-2.5KG04061833610312
C8606-500G04061833522592