Z804479
Hellma® liquid calibration standards
UV35, for testing the wavelength accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Hellma 667-UV35
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Certyfikowany płynny wzorzec kalibracyjny 1369 umożliwiający sprawdzanie spektrofotometrów pod kątem dokładności długości fali.
Składa się z:
ziem rzadkich (667-UV35, długość fali 201; 211; 222; 239, 252 nm)
Składa się z:
ziem rzadkich (667-UV35, długość fali 201; 211; 222; 239, 252 nm)
Inne uwagi
Najbardziej aktualna wersja wytycznych Hellma dotyczących obsługi standardów kalibracji jest dostępna na stronie internetowej Hellma Analytics.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)