Kluczowe dokumenty
Z800783
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 40 mm, chamber volume 14000 μL
Wybierz wielkość
1 EA
593,00 zł
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
593,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 100-OS
Parametry
320-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm
objętość komory
14000 μL
długość ścieżki
40 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with PTFE lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)