Przejdź do
Z600113
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7,000 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
chamber volume
7,000 μL
pathlength
20 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600059Z802751Z801313
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7,000 μL
description
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
description
Suprasil® quartz, High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
material
Suprasil® quartz
material
optical glass
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
manufacturer/tradename
Hellma 117.200-QS
manufacturer/tradename
Hellma 117.100-QS
pathlength
20 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
320-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
photometry: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
photometry: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)