Kluczowe dokumenty
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
4330,00 zł
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wys. całkowita
490 mm
pojemność zbiornika
1,000 mL
Opis ogólny
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)