Kluczowe dokumenty
Z118311
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z103101, joint: ST/NS 55/50
Wybierz wielkość
1 EA
1640,00 zł
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS55/50
pojemność bańki
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)