Merck
Y0001931
Quercitrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside
Wybierz wielkość
15 MG
687,00 zł
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
687,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.38
Beilstein:
68135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
quercitrin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Klucz InChI
OXGUCUVFOIWWQJ-HQBVPOQASA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Quercitrin EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Questions
  1. cas number:522-12-3 제품을 어떤 용매에 녹여야할까요? solvent 가 작성 되어있지 않아 질문드립니다.
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. The solubility of this product is not determined. However, the research grade product option, Q3001, is tested for solubility at 25 mg/mL in Ethanol. In addition, various sources state that quercitrin be soluble in DMSO and DMF at 30 mg/ml.