Przejdź do
Q3001
Quercitrin hydrate
≥78%
Synonim(y):
Quercetin-3-O-rhamnoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
448.38 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
EC Number:
208-322-5
Assay:
≥78%
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥78%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11.H2O/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8;/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3;1H2/t7-,15-,17+,18+,21-;/m0./s1
InChI key
UGZLJOKGLBVBHF-IKGPWECESA-N
Application
  • Antioxidant and antimicrobial properties of Quercitrin hydrate: Research has identified Quercitrin hydrate in Chilean berry Ugni molinae extracts, noting its potent antioxidant and antimicrobial activities, which could have applications in food preservation and health promotion (López de Dicastillo et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
Quercitrin is a glycoside flavonoid with antioxidant properties. Quercitrin has been reported to have anti-viral and anti-inflammatory effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB0014916733SMB00547
assay
≥78%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)