Merck
PHL89227
Hyperoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Quercetin 3-D-galactoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
Wybierz wielkość
20 MG
1830,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.38
Beilstein:
5784795
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
Klucz InChI
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Chroni komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi wywołanymi przez nadtlenki, zmiatając reaktywne formy tlenu i zwiększając aktywność enzymów antyoksydacyjnych, w szczególności katalazy i peroksydazy glutationowej.
Inne uwagi
Glikozyd flawonolowy szeroko rozpowszechniony w roślinach, w tym mimozy i dziurawca.
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)