Y0001925
Betamethasone dipropionate for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Betamethasone 17,21-dipropionate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
betamethasone
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
Klucz InChI
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney,Endocrine system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta