Przejdź do
1067760
USP
Dipropionian betametazonu Związek pokrewny F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
9,11-Epoxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.58
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@]4([C@H]([C@@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]52C)C[C@@H]([C@]4(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C
InChI
1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
BWSCDDHHJUGBSQ-XHYJHYNESA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Betamethasone Dipropionate Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106778110485171048543
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
API family
betamethasone
API family
betamethasone
API family
beclometasone
API family
beclometasone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)