Przejdź do
BP043
Betamethasone 21-valerate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
FEROCCAEIIKMJT-SUYDQAKGSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Betamethasone 21-valerate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Betamethasone and Clioquinol Cream
  • Betamethasone and Clioquinol Ointment
  • Betamethasone Valerate Cream
  • Betamethasone Valerate Ointment
  • Betamethasone Valerate Lotion
  • Packaging
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    B1055000PHR34741069018
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    USP
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    format
    neat
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Repr. 1B - STOT RE 2
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP04304061835277827