Y0001673
Meldonium impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(2,2,2,-Trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide, 2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium bromide
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
meldonium
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[N+](NCCC(=O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C7H17N2O2.BrH/c1-9(2,3)8-6-5-7(10)11-4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XOTJZTAARPYKNA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)