Kluczowe dokumenty
Y0001671
Meldonium impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Trimethylammonium bromide, Trimethylamine hydrobromide
Wybierz wielkość
25 MG
929,00 zł
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
929,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9N · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.02
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
meldonium
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Klucz InChI
AISMNBXOJRHCIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Meldonium zanieczyszczenie A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)