Y0001555
Ciclesonide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Desisobutyryl-ciclesonide, (2′R)-2′-Cyclohexyl-11b,21-dihydroxy-16bH-[1,3]dioxolo[4′,5′:16,17]pregna-1,4-diene-3,20-dione
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
ciclesonide
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
rozpuszczalność
water: <0.1 g/L
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H](O[C@H]1C6CCCCC6)C[C@@H]3[C@@]2(C[C@@H]([C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]54C)O)C)C(=O)CO
InChI
1S/C28H38O6/c1-26-11-10-18(30)12-17(26)8-9-19-20-13-23-28(22(32)15-29,27(20,2)14-21(31)24(19)26)34-25(33-23)16-6-4-3-5-7-16/h10-12,16,19-21,23-25,29,31H,3-9,13-15H2,1-2H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
OXPLANUPKBHPMS-ZXBNPROVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci, w jakiej został dostarczony i określony w wydanej Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)