Merck
Y0001452
Docetaxel impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
10-Deacetylbaccatin III
Wybierz wielkość
15 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
docetaxel
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C1
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
Klucz InChI
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Docetaxel impurity E EP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2