Merck
Y0001427
Carvedilol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
Wybierz wielkość
50 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carvedilol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Klucz InChI
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Carvedilol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Cavedilol is a non-selective β-adrenergic blocker with α1 blocking activity.
Cavedilol is a non-selective β-adrenergic blocker with α1 blocking activity. Carvedilol is used specifically for the treatment of heart failure and high blood pressure. It has been shown to improve left ventricular ejection fraction and may reduce mortality.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dhiraj Tripathi et al.
European journal of gastroenterology & hepatology, 22(8), 905-911 (2010-01-23)
Carvedilol is a potent noncardioselective beta-blocker, with weak vasodilating properties because of alpha 1 blockade. A reduction in both intrahepatic and portocollateral resistance contribute to enhanced effects on portal pressure. There are 10 published hemodynamic studies involving 168 patients investigating
Randall P Sharp et al.
The Annals of pharmacotherapy, 42(4), 564-571 (2008-03-28)
To examine the evidence regarding the impact of carvedilol on the serum lipid profile. Searches in MEDLINE and International Pharmaceutical Abstracts (1966-December 2007) were conducted. Search terms included carvedilol, cholesterol, lipids, hyperlipidemia, and beta-blockers. Published studies and case reports that
Timothy Self et al.
The American journal of the medical sciences, 342(1), 56-61 (2011-02-05)
Cocaine-induced myocardial infarction (MI) is well documented. Current literature recommends avoiding beta-blockers in the acute care setting, but after discharge from the hospital, benefits of beta-blocker use may outweigh risks in patients with recent MI resulting from cocaine use. Cardioselective
Subhashis Chakraborty et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 6(2), 237-250 (2010-01-16)
Carvedilol, a non-selective beta-blocker, has recently drawn attention because of its therapeutic benefits over other prescribed analogues for the treatment of cardiovascular diseases (CVDs). The present review attempts to present the clinical efficacy of carvedilol in comparison to other available
Péter Ferdinandy et al.
Pharmacological reviews, 66(4), 1142-1174 (2014-09-28)
Pre-, post-, and remote conditioning of the myocardium are well described adaptive responses that markedly enhance the ability of the heart to withstand a prolonged ischemia/reperfusion insult and provide therapeutic paradigms for cardioprotection. Nevertheless, more than 25 years after the
Questions
  1. Hi, How much powder does a container contain?
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 50 mg of Carvedilol. Additional information regarding this product can be found on the EP web page: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0001427.