Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clomifene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C/c3ccccc3)\c2ccccc2)(CC)CC
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
InChI key
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Clomiphene Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Clomiphene Citrate
- Tabletki cytrynianu klomifenu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny klomifenu A
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
ovary
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?