Merck
Y0001322
Hydroxyethyl starch (high MW)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxyethyl starch
Wybierz wielkość
800 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
800 MG
636,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
starch
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OCCOC[C@H]2O[C@H](OCCO)[C@H](OCCO)[C@@H](OCCO)[C@@H]2OCCO
InChI
1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1
Klucz InChI
DNZMDASEFMLYBU-RNBXVSKKSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Hydroxyethyl starch (high MW) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. C'est quoi le MW de ce produit?
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. The average molecular weight is reported on the product leaflet. The current lot reports an average Molecular weight of 507900 Da. Please see the link below to access the supplier leaflet:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001322_1.pdf