Kluczowe dokumenty
Y0001298
Chlorambucil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorambucil, 4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorambucil
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Klucz InChI
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)