Merck
Y0001290
Honokiol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
Wybierz wielkość
20 MG
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
honokiol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Honokiol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Honokiol is a natural biphenyl neolignan from magnolia extract. It is antiangiogenic, antitumor, and anxiolytic.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiquan Wang et al.
Neuropharmacology, 86, 9-21 (2014-06-29)
Recently, increasing evidence has shown that cell cycle activation is a key factor of neuronal death and neurological dysfunction after traumatic brain injury (TBI). This study aims to investigate the effects of Honokiol, a cell cycle inhibitor, on attenuating the
Wei Tian et al.
Die Pharmazie, 67(10), 811-816 (2012-11-10)
Honokiol is a small-molecule pharmacologically active component which has various medicinal applications. Increasing interest is paid on its multifunctional anti-tumor effects including inducing tumor cell death, anti-angiogenesis, anti-migration and anti-multiple drug resistance. We addressed a brief summary of the anti-tumor
Ankit Kumar et al.
Future medicinal chemistry, 5(7), 809-829 (2013-05-09)
Honokiol (3,5-di-(2-propenyl)-1,1-biphenyl-2,2-diol) is a natural bioactive neolignan isolated from the genus Magnolia. In recent studies, honokiol has been observed to have anti-angiogenic, anticancer, anti-inflammatory, neuroprotective and GABA-modulating properties in vitro and in preclinical models. Honokiol and its analogs target multiple
S Arora et al.
Current molecular medicine, 12(10), 1244-1252 (2012-07-28)
Honokiol (3',5-di-(2-propenyl)-1,1'-biphenyl-2,4'-diol) is a bioactive natural product derived from Magnolia spp. Recent studies have demonstrated anti-inflammatory, anti-angiogenic, anti-oxidative and anticancer properties of honokiol in vitro and in preclinical models. Honokiol targets multiple signaling pathways including nuclear factor kappa B (NF-κB)
Eun-Ryeong Hahm et al.
The Prostate, 74(4), 408-420 (2013-12-18)
We have shown previously that honokiol (HNK), a bioactive component of the medicinal plant Magnolia officinalis, inhibits growth of human prostate cancer cells in vitro and in vivo. However, the effect of HNK on androgen receptor (AR) signaling has not