Merck
Y0001273
Baicalin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
baicalin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Klucz InChI
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Baicalin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Caiyun Huang et al.
The British journal of nutrition, 122(2), 152-161 (2019-04-23)
The present study was carried out to evaluate the effect of dietary supplementation of Scutellaria baicalensis extracts (SBE) on intestinal health in terms of morphology, barrier integrity and immune responses in weaned piglets challenged with Escherichia coli K88. A total
N R Srinivas
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 40(5), 357-367 (2010-03-17)
Baicalin was extensively researched for utility in a number of therapeutic areas owing to its anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-bacterial, and anti-cancer properties. A number of preclinical studies, in vitro work, and mechanistic studies were performed to understand the absorption, distribution, metabolism
Yongtai Zhang et al.
International journal of pharmaceutics, 479(1), 219-226 (2014-12-30)
This study investigated the transdermal permeability of baicalin, a hydrophobic and readily hydrolyzed drug, delivered by glyceryl monooleate (GMO)-based cubic phase gel (CPG) mediated with Transcotol(®) P (TP, diethylene glycol monoethyl ether). A range of CPGs was produced by varying
Amirhossein Sahebkar
Cutaneous and ocular toxicology, 31(3), 226-234 (2011-11-24)
Sulfur mustard (SM) is a bifunctional alkylating agent with strong blistering, irritant, mutagenic and cytotoxic properties. SM has been widely deployed as a chemical warfare agent for over a century, leading to extensive casualties. Skin is among the first and
Hong-Zhi Wang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 435-443 (2014-06-05)
This study focused on the potential therapeutic effect of baicalin on collagen-induced arthritis (CIA) in rats and the underlying mechanisms. The CIA rats were injected with baicalin (50, 100, or 200 mg/kg) once daily for 30 days. The rats were