Przejdź do
U4127
Urocortin human
≥85% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C204H337N63O64
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4696.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
human
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UCN(7349)
Application
Urocortin human can be used as a test compound for studying the impact of corticotropin-releasing factor (CRF) receptor agonist and antagonist on sleep-wake patterns in conscious rats by using radiotelemetry system.
Biochem/physiol Actions
Urocortin is a CRF-related neuropeptide having high affinity for CRF2 receptor possess appetite-suppressing effect. Urocortin along with corticotropin-releasing factor (CRF) binding protein (CRF-BP) enhances the free CRF levels in human brain by displacing hCRF from the binding protein.
Binds to CRF receptor types 1, 2α, and 2β.
Binds to CRF receptor types 1, 2α, and 2β; stimulates cAMP accumulation from cells transfected with these receptors. Acts in vitro to release ACTH from rat anterior pituitary cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U1008U5507SRP8047
description
≥85% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
description
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (GE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P55089
UniProt accession no.
Q969E3
UniProt accession no.
P0CG48, P0CG47
UniProt accession no.
Q8WWA0
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)