Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł 527,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[P(O)[OCH(CH3)2]2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-765-0
Beilstein/REAXYS Number:
1080180
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
527,25 zł
Cena katalogowa703,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphonate
SMILES string
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI key
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraisopropyl methylenediphosphonate (IPCP) is a tetraisopropyl ester of methylenediphosphonic acid. It is an electroneutral ligand, reported to be synthesized from triisopropyl phosphate. Powder electron paramagnetic resonance (EPR) studies of tris complexes of Cu(II) complexes with IPCP has been analyzed.
Application
Tetraisopropyl methylenediphosphonate [T(iPr)MDP] forms a synergistic mixture with hydrogen dicarbollylcobaltate in nitrobenzene which was used in the extraction of europium and americium.
It may be used in the synthesis of the following:
It may be used in the synthesis of the following:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 155 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 155 °C/0.5 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - |
| density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?