Merck
Y0001048
Levodropropizine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Glycidol, (±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
Wybierz wielkość
420 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
420 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Beilstein:
383562
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.15 (vs air)
ciśnienie pary
0.9 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
levodropropizine
temp. samozapłonu
780 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Levodropropizine impurity C EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hirotoshi Akane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(12), 1389-1399 (2014-01-08)
We previously found that exposure to glycidol at 1000 ppm in drinking water caused axonopathy in maternal rats and aberrations in late-stage hippocampal neurogenesis, targeting the process of neurite extension in offspring. To identify the profile of developmental neurotoxicity of
Glycidol.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 77, 469-486 (2000-12-02)
Kunio Wada et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 769, 1-6 (2014-10-26)
The in vivo comet assay has been used for the evaluation of DNA damage and repair in various tissues of rodents. However, it can give false-positive results due to non-specific DNA damage associated with cell death. In this study, we
Hirotoshi Akane et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(2), 150-162 (2014-06-11)
We previously found that the 28-day oral toxicity study of glycidol at 200mg/kg/day in rats resulted in axonopathy in both the central and peripheral nervous systems and aberrations in the late-stage of hippocampal neurogenesis targeting the process of neurite extension.
B D Craft et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(1), 46-51 (2012-10-02)
Recently, fatty acid esters of monochloropropanediol (MCPD) and that of glycidol have been reported in refined edible oils. Since then a wealth of research has been published on the factors influencing the formation of these contaminants in foods. It can