Kluczowe dokumenty
Y0001031
Lamotrigine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, GI 267119X
Wybierz wielkość
929,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
929,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lamotrigine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Klucz InChI
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)