Przejdź do
1356790
USP
Związek D związany z lamotryginą
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9Cl4N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lamotrigine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
InChI key
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Lamotrigine Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Lamotrigine
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR8730PHR87291356789
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
lamotrigine
API family
lamotrigine
API family
lamotrigine
API family
lamotrigine
Still not finding the right product?
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)