Merck
1140349
USP
Związek C związany z klonazepamem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10BrClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.61
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clonazepam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI key
XSTMFEOLMKEEMU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Clonazepam Related Compound C USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Clonazepam
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)