Kluczowe dokumenty
Y0000664
Methotrexate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino}benzoic acid
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methotrexate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)
Klucz InChI
LWCXZSDKANNOAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanieczyszczenie metotreksatem E EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
D A Cairnes et al.
Journal of chromatography, 231(1), 103-110 (1982-08-13)
An automated high-performance liquid chromatographic system is described for separation and quantitation of the antineoplastic drug methotrexate and metabolites, and the antibiotic sulfamethoxazole in body fluids. The 40-min analysis utilizes a reversed-phase C18 column and gradient elution with detection by
R G Smith et al.
Biomedical mass spectrometry, 8(4), 144-148 (1981-04-01)
Folic acid and several analogs have been characterized as their permethylated derivatives. These derivatives are readily evaporated from the solid probe and provide spectra with abundant molecular ions and characteristic fragment ions. This method has been used to confirm the
L M DeAngelis et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 14(7), 2145-2149 (1996-07-01)
This study was a pilot project to assess the safety and efficacy of carboxypeptidase G2 (CPG2) rescue from high-dose (HD) methotrexate (MTX) in patients with recurrent cerebral lymphoma. Four patients with recurrent primary CNS lymphoma (PCNSL) were studied. Patients received
Commentary.
Michael C Milone
Clinical chemistry, 56(12), 1795-1796 (2010-12-02)
M J Ahern et al.
Annals of the rheumatic diseases, 50(7), 477-480 (1991-07-01)
Liver tissue from 16 patients with rheumatoid arthritis was studied. The patients had received low dose methotrexate weekly for a minimum of 12 months between two liver biopsies. The progression of pericellular fibrosis was measured by computerised image analysis. Extracts