Kluczowe dokumenty
Y0000635
Modafinil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
modafinil
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Klucz InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A3(6531)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)