Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
631069
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1672280
packaging
pkg of 50 mg
mp
260 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Topotekan Związek pokrewny C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?