Merck
Y0000442
Didanosine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2′,3′-Dideoxyadenosine, ddA
Wybierz wielkość
10 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
Beilstein:
619924
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
didanosine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
181-184 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Didanosine impurity G EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anabolism and mechanism of action of Ro24-5098, an isomer of 2',3'-dideoxyadenosine (ddA) with anti-HIV activity.
K B Frank et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 616, 408-414 (1990-01-01)
S Rachel Skinner et al.
Lancet (London, England), 384(9961), 2213-2227 (2014-09-06)
Although adolescent girls are the main population for prophylactic human papillomavirus (HPV) vaccines, adult women who remain at risk of cervical cancer can also be vaccinated. We report data from the interim analysis of the ongoing VIVIANE study, the aim
Nicole M Warrington et al.
Cancer research, 75(1), 16-21 (2014-11-09)
Identifying modifiers of glioma risk in patients with type I neurofibromatosis (NF1) could help support personalized tumor surveillance, advance understanding of gliomagenesis, and potentially identify novel therapeutic targets. Here, we report genetic polymorphisms in the human adenylate cyclase gene adenylate
Amit Singhal et al.
Science translational medicine, 6(263), 263ra159-263ra159 (2014-11-21)
The global burden of tuberculosis (TB) morbidity and mortality remains immense. A potential new approach to TB therapy is to augment protective host immune responses. We report that the antidiabetic drug metformin (MET) reduces the intracellular growth of Mycobacterium tuberculosis