Przejdź do
G6513
β-D-Glucan from barley
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
beta-Glucan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (barley)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC3[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Biochem/physiol Actions
β-D-Glucan is a biomarker used for the fungal infection, candidiasis. In a clinical study β-D-glucan levels were found to have possible usefulness in the prediction of patient outcomes.[1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5011346210L4025
biological source
plant (barley)
biological source
bakers yeast (S. cerevisiae)
biological source
-
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.00%
assay
≥95% β-glucan basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
white to faint yellow
color
off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-D-Glucan from barley
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How to fully dissolve powder-formed beta-Glucan into water to make a stock at 10-20 mg/mL?
    1 answer
    1. For the preparation of a 10 mg/mL solution, 1.0 g of β-glucan should be accurately weighed into a 120 mL dry Pyrex beaker. Add 5 mL of 95% ethanol to wet the sample. A magnetic stirrer bar should be added, followed by 90 mL of distilled water while stirring the slurry on a hot-plate magnetic stirrer. The heat should be adjusted to 120°C and the mixture stirred vigorously. The beaker should be loosely covered with aluminum foil, and stirring should continue vigorously. When the solution begins to boil, turn off the heat but continue stirring until the β-glucan completely dissolves (approximately 10 minutes). The volume of the solution should then be adjusted to 100 mL. This solution may be very slightly turbid due to the presence of trace amounts of protein. A 20 mg/mL solution may be achievable using the same process with more β-glucan, but validation has only been confirmed up to 10 mg/mL.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the recommended method for reconstituting G6513, β-D-Glucan derived from barley?
    1 answer
    1. The β-D-Glucan from barley (G6513) is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL, as indicated by a test point.