Merck
Y0000384
All-rac-alpha-tocopheryl acetate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
Wybierz wielkość
30 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.74
Beilstein:
97512
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
tocopherol
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
gęstość
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Klucz InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Octan all-rac-alfa-tokoferylu, ester all-rac-alfa-tokoferolu, jest komercyjną formą witaminy E. Odpowiada za ochronę grup fenolowych macierzystego tokoferolu przed utlenianiem.[1][2]
Zastosowanie
Octan all-rac-alfa-tokoferylu do identyfikacji piku może być stosowany jako wzorzec odniesienia EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.[3]
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
all-rac-?-Tocopheryl acetate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 129(7), 3802-3804 (2011)
All-rac-alpha-tocopherol acetate is a better vitamin E source than all-rac-alpha-tocopherol succinate for broilers
Jensen S, et al.
The Journal of Nutrition, 129(7), 1355-1360 (1999)
Succinic Acids?Advances in Research and Application: 2013 Edition: ScholarlyBrief
Acton QA
Succinic Acids?Advances in Research and Application (2013)
Po-Hsien Huang et al.
Science signaling, 6(267), ra19-ra19 (2013-03-21)
Vitamin E is a fat-soluble vitamin with antioxidant properties. Tocopherols are the predominant form of vitamin E found in the diet and in supplements and have garnered interest for their potential cancer therapeutic and preventive effects, such as the dephosphorylation
Katharina M Espe et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 8(3), 452-458 (2013-01-22)
Trials with the antioxidant vitamin E have failed to show benefit in the general population. Considering the different causes of death in ESRD, this study investigated the association between plasma concentrations of α-tocopherol and specific clinical outcomes in diabetic hemodialysis